Lames de microscopes 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rods 90, 2 faces dpolies 20mm, extra-blanche, lames sous cellophane, bo te de 50 1 * 50 Pce
Fournisseur: Epredia
Lames de microscopes 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rods 90, 2 faces dpolies 20mm, extra-blanche, lames sous cellophane, bo te de 50 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames de microscopes 26x76 ISO 8037/I 0,95-1,05 mm, bords rodés 90°, 2 faces dépolies 20mm, extra-blanche, lames sous cellophane, bo îte de 50 1 * 50 Pce MENZAG00000112E01 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou