Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: Potassium peroxodisulfatePotassium persulfate

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300

1.05092.9050EA 0 EUR InStock
1.05092.9050 1.05092.0250 1.05092.9999
di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
di-Potassium peroxodisulfate


Formule: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
ONU: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité