Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tampons, solutions concentrées, Titrisol®, Supelco®

Fournisseur: Merck

Titrisol®
1.09889.0001EA 42.4 EUR InStock
1.09889.0001 1.09890.0001 1.09886.0001 1.09883.0050 1.09880.0001 1.09893.0001 1.09885.0001 1.09882.0001 1.09889.0050 1.09887.0050 1.09887.0001 1.09879.0001 1.09884.0050 1.09881.0001 1.09892.0001 1.09884.0001 1.09888.0001 1.09883.0001
Tampons, solutions concentrées, Titrisol®, Supelco®
Tampons Tampons pH
Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].

  • Conformes au document de référence secondaire (SRM) du NIST et du PTB
  • Concentré de tampon pour la préparation d'une solution tampon de 500 ml
  • Précision: unités de pH ≤0,05 à 20 °C

* Tampon selon WEISE pour solution 1000 ml

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité