Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium thiosulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®

Fournisseur: Merck

Synonyms: Sodium hyposulfite

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.09950.0050EA 0 EUR InStock
1.09950.0050 1.09950.0001
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Sodium thiosulfate


Formule: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité