Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®

Fournisseur: Merck

Attention

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.09973.0050EA 0 EUR InStock
1.09973.0050 1.09973.0001
Acide chlorhydrique 0.1 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité