Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Alcool éthylique

1.00986.1000EA 124 EUR InStock
1.00986.1000 1.00986.9950_T MERP1.00986.2500_T 1.00986.6025 MERP1.00986.6025_T MERP1.00986.9180_T MERP1.00986.6010_T 1.00986.2500 1.00986.9022 MERP1.00986.1000_T 1.00986.9950 1.00986.6010 MERP1.00986.1000DP 1.00986.6010DP 1.00986.6025DP MERP1.00986.2500DP 1.00986.9180
Éthanol absolu, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Éthanol
Other residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).

Certifications: Conforms to Ph Eur, BP, JP, USP


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (m/m) ≥ 99,2 %
Assay (V/V) ≥ 99,5 %
Identity (IR) conforms
Identity 1 (ChP) conforms
Appearance conforms
Clarity of solution conforms
Color of solution conforms
Clarity and color of solution (ChP) conforms
Acidity or alkalinity ≤ 30 ppm
Acidity or alkalinity (ChP) conforms
Density (d 20 °C/20 °C) 0,790 - 0,.793
Density (d 15,56 °C/15,56 °C) ≤ 0,7962
Density (d 15 °C/15 °C) 0,794 - 0,797
Specific gravity (d 15 °C/15 °C) 0,79422 - 0,79679
Absorbance (at 240 nm) ≤ 0,40
Absorbance (between 250 nm and 260 nm) ≤ 0,30
Absorbance (between 270 nm and 340 nm) ≤ 0,10
The spectrum shows a steadily descending curve with no observable peaks or shoulders conforms
Absorbance (ChP) (at 240 nm) ≤ 0.08
Absorbance (ChP) (between 250 nm and 260 nm) ≤ 0,06
Absorbance (ChP) (between 270 nm and 340 nm) ≤ 0,02
Volatile impurities (GC) (Acetaldehyde and Acetal) ≤ 10 ppm
Volatile impurities (GC) (Benzene) ≤ 2 ppm
Volatile impurities (GC) (Methanol) ≤ 100 ppm
Volatile impurities (GC) (Total of other impurities) ≤ 300 ppm
Cyclohexane (GC) ≤ 50 ppm
Evaporation residue ≤ 25 mg/l
Non-volatile matter ≤ 25 mg/l
Bacterial endotoxins ≤ 2,5 I.U./ml

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité