Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (Trométamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: THAMAmino-2 hydroxyméthyl-2 propanediol-1,32-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol

1.08386.1000EA 414 EUR InStock
1.08386.1000 1.08386.5000 1.08386.9025 1.08386.9013
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (Trométamol), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JPC, USP, SAFC®
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
Merck Index: 12,09902
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité