Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool polyvinylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, JPE

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.41439.1000
MERP1.41439.1000EA 0 EUR InStock
MERP1.41439.1000
Alcool polyvinylique, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, JPE
Alcool polyvinylique


Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité