Chlorpyrifos-méthyl, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: O,O-Dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl thiophosphate, O,O-Dimethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothionate
MET418B
MET418BEA 177 EUR InStock
MET418B
Chlorpyrifos-méthyl, Supelco®
Chlorpyrifos-méthyl
Formule: C₇H₇Cl₃NO₃PS
MW: 322,54 g/mol
Point de fusion: 45,5…46.5 °C
Numéro CAS: 5598-13-0
EINECS: 227-011-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité