Reference electrode, DX202-SC
Fournisseur: Mettler - Toledo
51109295
METN51109295EA 0 EUR InStock
METN51109295
Reference electrode, DX202-SC
Électrodes Électrodes pH
Reference electrode with break-proof plastic shaft and S7 connector.
  • Reference electrode with break-proof plastic shaft
  • Screwable, exchangeable outer shaft containing fixed outer fiber junction
  • Movable sleeve adapter for position adjustment
  • Suitable as an electrical reference in ion selective measurements
  • Ideal for applications in hydrofluoric acid containing samples
Material: Plastic
mV range: ±2000
Informations de commande: Bridge electrolytes (3 mol/L KCl, 1 mol/L KNO₃, 20 ml each) included in standard delivery
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité