L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dissolved oxygen probes, InPro® 6800
Fournisseur: Mettler - Toledo
52200967 52200966
METN52200967EA 2990 EUR InStock
METN52200967 METN52200966
Dissolved oxygen probes, InPro® 6800
Électrodes Sondes à oxygène dissous
The InPro O2 sensor family provides the means for reliable inline measurement of dissolved oxygen in a wide spectrum of processes that operate under sterile/hygienic conditions.
  • Hygienic design, capable of withstanding CIP procedures
  • Stainless steel surfaces with highly polished finish
  • Steam sterilisable and autoclavable up to 140°C
  • Low detection limit at high signal stability
  • O-rings with FDA and USP Class VI approval
  • Minimal maintenance requirement
  • ISM (Intelligent Sensor Management)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité