Grounding cables, Super Erecta®
Fournisseur: Metro International
ASK16S GCB16SA
METOASK16SEA 41.5 EUR InStock
METOASK16S METOGCB16SA
Grounding cables, Super Erecta®
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conjunction with aluminum split sleeves or ESD kit and conductive casters.
  • Cables ensure a proper path to ground when used with ESD flooring
  • Grounding cable with universal bracket fits wire and solid shelves, as well as open-wire frames
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité