Shelving systems, stem castor cart with solid shelves, Super Erecta®
Fournisseur: Metro International
F556EG
METOF556EGEA 1420 EUR InStock
METOF556EG
Shelving systems, stem castor cart with solid shelves, Super Erecta®
Mobilier Étagères
The system consists of four solid shelves, posts, plastic split sleeves, donut bumpers and 127 mm poly castors (2 swivel; 2 brake). The raised 'ship's edge' around perimeter helps to contain spillage.
  • Chrome-plated posts with four galvanised flat shelves
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité