Shelving systems, solid shelves, MetroMax i®
Fournisseur: Metro International
X336EFX3
METOX336EFX3EA 1656 EUR InStock
METOX336EFX3
Shelving systems, solid shelves, MetroMax i®
Mobilier Étagères
Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
  • Consist of four open grid shelves and posts, wedge connectors and polyurethane casters (2-swivel and 2-brake)
  • Models available with antimicrobial product protection built into the tread
  • Maximum load capacity is upto 408 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité