Shelving systems, open grid, MetroMax i®
Fournisseur: Metro International
X566EGX3
METOX566EGX3EA 2220 EUR InStock
METOX566EGX3
Shelving systems, open grid, MetroMax i®
Mobilier Étagères
Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
  • Consist of four open grid shelves and posts, wedge connectors and polyurethane casters (2-swivel and 2-brake)
  • Microban® antimicrobial product protection is built into every shelf mat and touch points
  • Shelving up to 900 lbs. (408 kg) per shelf
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité