Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Mettler - Toledo
51343181
METT51343181EA 11.2 EUR InStock
METT51343181
Potassium chlorure 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité