Bürkle Thread Adapters for Hand-Operated Mini Solvent Pump
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06040-02
MFLX06040-02EA 64 EUR InStock
MFLX06040-02
Bürkle Thread Adapters for Hand-Operated Mini Solvent Pump
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Suitable for use with Hand-Operated Mini Solvent Pumps.
  • Order optional adapters to fit a wide range of containers
  • Avaiable in different material and thread configurations
  • Withstand temperatures up to 104 °F (40 °C)
The 06043-95 hand pump features a GL45 connecting thread made of PTFE for connection to a wide range of containers. Optional S40, GL38 and GL32 adapters in PTFE or ETFE are available separately to easily adapt this hand operating pump to other bottles, canisters, or tanks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité