Conical Universal Barbed Straight Connector, PVDF
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06044-07
MFLX06044-07EA 54.8 EUR InStock
MFLX06044-07
Conical Universal Barbed Straight Connector, PVDF
Raccords et connecteurs
Safe and flexible connection for your most demanding applications.
  • Withstands temperatures up to 320 °F (160 °C)
  • Highly resistant to chemicals and UV
  • Autoclavable
The conical universal barbed straight connector is ideal for extending, connecting, branching, joining, and repairing most plastic tubings. The polyvinylidene fluoride (PVDF) connector are designed for quick and easy assembly without any tools.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité