Hayward Universal Stopcock Kit, PVC
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06225-60
MFLX06225-60EA 47.7 EUR InStock
MFLX06225-60
Hayward Universal Stopcock Kit, PVC
Robinets d'arrêt
Ideal for laboratory and process sampling.
  • Rated to 150 psi at 70 °F (21 °C)
  • PVC body, EPDM seats and seals
For on and off, restricted flow, or sampling applications, this all-plastic stopcock kit is adaptable to any piping conditions. Kit includes a 1/4" NPT(F) pipe thread, a 1/4" NPT(M) pipe thread, hose end connections for 1/4" through 7/16" ID tubing, and hex wrench. These combinations allow for six different connection combinations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité