L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes pour pompes de précision Masterflex® L/S®, Tygon® A-60-F et A-70-F, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06402-13EA 112 EUR InStock
MFLX06402-13 MFLX06402-14 MFLX06402-16 MFLX06402-17 MFLX06402-18 MFLX06402-25
Tubes pour pompes de précision Masterflex® L/S®, Tygon® A-60-F et A-70-F, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Similaire au Norprene® mais avec l'approbation de la FDA.
  • Les tubes Masterflex® authentiques sont soumis à des tests rigoureux afin de garantir des performances et une durée de vie optimales pour les appareils à pompe péristaltique
  • Extrusion de précision avec des tolérances étroites pour une répétabilité, une précision et une reproductibilité élevées
  • Leader du marché mondial dans la gamme des formulations pour une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations sur mesure à usage unique disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
  • Approbations
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité