Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, Tygon® A-60-F, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06415-14EA 978 EUR InStock
MFLX06415-14 MFLX06415-16
Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, Tygon® A-60-F, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Similar to Norprene® but with FDA approval.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
More Product Information
Collapse All
Désignation Tube Ø int. Matériau de tuyaux L/S Masterflex tubing size Hose barb size Débit maximal Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
L/S® Spooled Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, L/S 14; 500 ft 1,60 mm (0,063") Tygon® A-60-F 14 0,0625" 130 ml/min 500 Feet MFLX06415-14
  • Details
  • L/S® Spooled Precision Pump Tubing, Tygon® A-60-F, L/S 16; 500 ft 3,10 mm (0,122") Tygon® A-60-F 16 0,125" 480 ml/min 500 Feet MFLX06415-16
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Documentation
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité