Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06424-26EA 234 EUR InStock
MFLX06424-26 MFLX06424-73 MFLX06424-82
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Maintain flexibility at extreme temperatures.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
More Product Information
Collapse All
Désignation Tube Ø int. Matériau de tuyaux I/P Masterflex tubing size Hose barb size Débit max. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tubes pour pompe de précision I/P®, C-Flex®, I/P 26 ; 25 pieds 6,40 mm (0,252") C-Flex® 26 0,25" 4000 ml/min 25 Feet MFLX06424-26
  • Details
  • Tubes pour pompe de précision I/P®, C-Flex®, I/P 73 ; 25 pieds 9,50 mm (0,374") C-Flex® 73 0,375" 8000 ml/min 25 Feet MFLX06424-73
  • Details
  • Tubes pour pompe de précision I/P®, C-Flex®, I/P 82 ; 25 pieds 12,70 mm (0,500") C-Flex® 82 0,5" 13000 ml/min 25 Feet MFLX06424-82
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Documentation
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité