Plastic Hand-Operated Siphon/Lift Drum Pump
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06437-10
MFLX06437-10EA 98.3 EUR InStock
MFLX06437-10
Plastic Hand-Operated Siphon/Lift Drum Pump
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ideal for most acid/base or ionic salt applications.
  • Equipped with a 2" IPS bung adapter for pumping detergents, water, dilute alkalies, or waxes from drums
  • Cut inlet tube to fit your container
This plastic hand-operated drum pump is ideal for pumping detergents, water, dilute alkalies, or waxes from drums. Constructed with a PVC body and hose, Hypalon valves and seals, and an LDPE tube. This pump offers 16 strokes/gallon (5 strokes/liter).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité