Hand-Held Tubing Cutter
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06438-90EA 62.6 EUR InStock
MFLX06438-90
Hand-Held Tubing Cutter
Cutters
Get clean, straight cuts everytime.
  • Cuts through tubing up to 1 1/4" OD
Steel blade coated with PTFE® resin produces clean, straight cuts through tubing up to 1-1/4" OD (cuts polyethylene tubing up to 1-1/2" OD). Optional carrying pouch and replacement blade available.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité