Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06442-13EA 295 EUR InStock
MFLX06442-13 MFLX06442-14 MFLX06442-16 MFLX06442-17 MFLX06442-18 MFLX06442-25
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Excellent chemical resistance and long pumping life.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same
More Product Information
Collapse All
Désignation Tube Ø int. Matériau de tuyaux L/S Masterflex tubing size Hose barb size Débit max. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 13; 50 ft 0,80 mm (0,031") Chem-Durance® Bio 13 0,0625" 36 ml/min 50 Feet MFLX06442-13
  • Details
  • L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 14; 50 ft 1,60 mm (0,063") Chem-Durance® Bio 14 0,0625" 130 ml/min 50 Feet MFLX06442-14
  • Details
  • L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 16; 50 ft 3,10 mm (0,122") Chem-Durance® Bio 16 0,125" 480 ml/min 50 Feet MFLX06442-16
  • Details
  • L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 17; 50 ft 6,40 mm (0,252") Chem-Durance® Bio 17 0,25" 1700 ml/min 50 Feet MFLX06442-17
  • Details
  • L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 18; 50 ft 7,90 mm (0,311") Chem-Durance® Bio 18 0,375" 2300 ml/min 50 Feet MFLX06442-18
  • Details
  • L/S® Precision Pump Tubing, Chem-Durance® Bio, L/S 25; 50 ft 4,80 mm (0,189") Chem-Durance® Bio 25 0,1875" 1000 ml/min 50 Feet MFLX06442-25
  • Details
  • Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    Documentation
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité