Parker Hannifin Union Fittings, Compression, Elbows
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06444-42
MFLX06444-42EA 252 EUR InStock
MFLX06444-42
Parker Hannifin Union Fittings, Compression, Elbows
Raccords et connecteurs
Get a secure seal at higher pressures.
  • Quick and easy assembly without tools
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings. Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité