L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06510-04EA 76.9 EUR InStock
MFLX06510-04
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, C-Flex®, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Replace worn tubing before it ruptures!
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
  • Exceptional tensile and tear strength for enhanced durability
  • Good biocompatibility and excellent chemical
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité