Micropump® Gear Pump Accessory Serice Kits
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07003-09
MFLX07003-38EA 878 EUR InStock
MFLX07003-38 MFLX07003-09
Micropump® Gear Pump Accessory Serice Kits
Pompe Gear Pumps
Extend the life of your gear pump head with these service kits.
  • Optimize performance of your Masterflex pumps
Easy to install, these service kits avoid costly downtime of your gear pump head. The pump head adapter allows for increased versitility of you drive.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité