Gast® Direct-Drive Hub-Mount Air Motors
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07055-70
MFLX07055-70EA 435 EUR InStock
MFLX07055-70
Gast® Direct-Drive Hub-Mount Air Motors
Pompe Motors
Four-vane rotary design is almost maintenance free.
  • Nonsparking, nonelectrical operation—safe and reliable
These Gast® Direct-Drive Hub-Mount Air Motors feature a 1/2 hp reversible motor.
Information de livraison: Includes motors come with an exhaust muffler. Install a compressed-air filter in-line to remove oil, water, and solid contaminants—order connecting nipples and filters separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité