FMI Series Q Single-Head Piston Pump Drives
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07104-20
MFLX07104-20EA 858 EUR InStock
MFLX07104-20
FMI Series Q Single-Head Piston Pump Drives
Pompe Pump Drives Piston Pump Drives
Configurable to your requirements.
  • Create a custom pumping solution with the Series Q system
These drives are interchangeable with all Series Q pump heads. Set flow anywhere from 0 to 100% of maximum flow rate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité