Micropump Pump Head Adapter Kits
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07003-99 07003-96
MFLX07104-48EA 745 EUR InStock
MFLX07104-48 MFLX07003-99 MFLX07003-96
Micropump Pump Head Adapter Kits
Pompe Gear Pumps
Easily adapt your pump head to your drive with these adapter kits.
  • Choose adapter kit suitable for use with your Masterflex pump head
Use these adapter kits to attach Micropump® A-Mount pump heads to your own motor or Masterflex® L/S® pump drives.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité