QB-Series Dual-Head, DC-Powered Pump Drive
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07104-94
MFLX07104-94EA 1400 EUR InStock
MFLX07104-94
QB-Series Dual-Head, DC-Powered Pump Drive
Pompe Pump Drives Piston Pump Drives
A proportional dual head, pump drive module.
  • Choose between 12 and 24 VDC power options
Dimensions: 15” x 4 7/8” x 5 1/8” wide (381 x 124 x 130 mm)
Shipping weight: 13 lb (5.89 kg)
Electrical: 12 or 24 VDC options, totally enclosed with 6” pigtail leads
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité