Accessories for Piston Metering Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07115-92
MFLX07115-92EA 54.5 EUR InStock
MFLX07115-92
Accessories for Piston Metering Pumps
Pompe Piston Pumps
A wide election of adaptors available to suit FMI Pumps.
  • Constructed of durable PVDF
The integrally moulded port fittings on the standard FMI Type K pump heads accept all 1/4” OD tubing. For other tubing arrangements, special port adapters are required.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité