Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07127-69EA 19.3 EUR InStock
MFLX07127-69
Pump Motor Spider Inserts, Buna-N®
Pompe Motors
Create your own motor mounting with the hardware below.
  • Constructed of durable Buna-N®
Spider smooths power transfer, absorbs vibration, and compensates for minor misalignment.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité