American Machine & Tool Motor Foot Bracket
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07127-80
MFLX07127-80EA 36.5 EUR InStock
MFLX07127-80
American Machine & Tool Motor Foot Bracket
Pompe Motors
Create your own motor mounting with the hardware below.
  • Easily mount your American Machine & Tool Motor NEMA Type 56 C-face motors
Motor Foot Bracket provides a base for NEMA Type 56 C-face motors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité