Gems LS-3 Series Level Switches
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07187-02 07187-04 07187-06 07187-08 07187-10 07187-14 07187-18 07187-20 07188-40
MFLX07187-02EA 98.4 EUR InStock
MFLX07187-02 MFLX07187-04 MFLX07187-06 MFLX07187-08 MFLX07187-10 MFLX07187-14 MFLX07187-18 MFLX07187-20 MFLX07188-40
Gems LS-3 Series Level Switches
Capteurs de niveau
Install from the top of your tank—attach your own conduit to protect wiring.
  • Get longer life and more durability with hermetically sealed switches
All models accept 120/240 VAC and operate as NO or NC switches except where noted. Switches include 24" leads (except 07187-12 which has 72" leads). If your level control system exceeds the current rating in the table, use a controller with your switch.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité