L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
GF Signet® Manual Diaphragm Valves, PVC
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
07390-50 07390-54 07390-56
MFLX07390-50EA 343 EUR InStock
MFLX07390-50 MFLX07390-54 MFLX07390-56
GF Signet® Manual Diaphragm Valves, PVC
Vannes Diaphragm Valves
Optimized valve body provides double the CV values.
  • Two-color positition indicator on handwheel
  • Elimination of bolts removes corrosive weak points
  • Mount vertically or horizontally
  • PVC body and EPDM diaphragm
These GF Signet® manual diaphragm valves are constructed with a PVC body and EPDM diaphragm. Valves offer a maximum temperature of 150 °F (65 °C) and feature true union socket connections.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité