Masterflex® L/S® Tang Adapter Kits, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07519-01EA 83.4 EUR InStock
MFLX07519-01
Masterflex® L/S® Tang Adapter Kits, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Extend the life of your Masterflex pump head with these replacement parts.
  • Suitable for use with PTFE Diaphragm pump head and Multichannel Cartridge pump heads
Replacement parts to keep your pump head operating even longer. Tang adapter kits provides a tight tang shaft connection and reduces noise. Use large adapter for 75W (1/10 hp) drives and small adapter for 37W (1/20 hp drives).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité