Masterflex® Ismatec® Tête de pompe à cartouche à 4 canaux avec moteur pas à pas, montage sur panneau
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07519-90EA 1920 EUR InStock
MFLX07519-90
Masterflex® Ismatec® Tête de pompe à cartouche à 4 canaux avec moteur pas à pas, montage sur panneau
Pompe Custom Engineered Pumps
Les pompes péristaltiques multicanaux polyvalentes montées sur panneau fournissent des résultats de débit synchrones et répétables sur quatre canaux.
  • La conception à 12 rouleaux minimise les pulsations
  • Les cassettes Click-N-Go sont dotées d'une occlusion à ressort pour un changement rapide des tubes
  • Conception compacte pour une utilisation efficace de l'espace
  • Le moteur pas à pas permet de répéter avec précision les applications de distribution rapide
Les systèmes de pompes Masterflex à montage sur panneau offrent la flexibilité de la technologie des pompes péristaltiques et sont conçus pour une intégration simple dans les panneaux de contrôle des systèmes pour les applications de transfert de fluides.
Ces pompes montées sur panneau sont dotées de têtes de pompe multicanaux Ismatec® pour un débit régulier et à faible pulsation. Le système fournit quatre canaux d'écoulement simultanés et comporte une tête de pompe à 12 rouleaux pour un faible frottement et un fonctionnement en douceur. Le moteur pas à pas assure une distribution précise du fluide dans un format compact.
Utilisation avec une variété de formulations de set de tubes Ismatec® à 3 arrêts pour répondre à vos exigences en matière de débit, de compatibilité chimique et de conformité des fluides.
Certifications: ROHS, REACH, ISO9001.
Informations de commande: Commandez la taille et la formulation du tube à trois arrêts en fonction de votre application (vendu séparément). Des options personnalisables sont disponibles, contactez notre support technique pour plus de détails.
Information de livraison: Comprend l'entraînement de la pompe, les cassettes de tubes et la tête de pompe.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité