Masterflex® DB-9 Pump Interface Cables, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX22050-54EA 31.9 EUR InStock
MFLX22050-54
Masterflex® DB-9 Pump Interface Cables, Avantor®
Câbles
Optimize performance of your Masterflex® pump.
  • Suitable for use with Masterflex® L/S® drives with a 9-pin connector
Use these 9-pin interface cable assemblies with Masterflex L/S drives having a 9-pin connector; including the 07550- and 07551-series computer-compatible drives. Cable measures 6 ft (1.8 m) long.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité