L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Strainer Bottoms for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
29595-61 29595-63 29595-67 29595-71 29595-73 29595-79
MFLX29595-61EA 22.7 EUR InStock
MFLX29595-61 MFLX29595-63 MFLX29595-67 MFLX29595-71 MFLX29595-73 MFLX29595-79
Masterflex® Strainer Bottoms for Low-Cost In-Line Strainer Systems, Avantor®
Filtres Strainers
Easily customize strainer system to suit your application.
  • Choose from either black polypropylene or clear nylon strainer bottoms
Build your own economical filtration system to filter out particulates from your fluids. Available in three classes: low-profile, intermediate, and large. Modify or change components of the same class to meet the demands of your application.
Low-Profile Strainers are ideal for small-scale low-volume filtration. Use in research applications, cleaning equipment, and laboratory equipment.
Intermediate Strainers feature a largeMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité