Masterflex® Smart Gasket® 1-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX30542-20EA 161 EUR InStock
MFLX30542-20
Masterflex® Smart Gasket® 1-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Scellés Joints
Easily sample fluid in critical high-purity system.
  • One internal port accepts thermocouple probe
Masterflex® Smart Gasket® is ideal when validating sterility in a high-purity pharmaceutical system. The Smart Gasket is used to obtain the critical thermal mapping information you need during the validation process. It easily installs between two sanitary standard ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité