Masterflex® Smart Gasket® 3-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX30544-20EA 197 EUR InStock
MFLX30544-20
Masterflex® Smart Gasket® 3-Port Sanitary Gaskets, Silicone, Avantor®
Scellés Joints
Easily sample fluid in critical high-purity system.
  • Three internal ports accept thermocouple probe0
Masterflex® Smart Gasket® is ideal when validating sterility in a high-purity pharmaceutical system. The Smart Gasket is used to obtain the critical thermal mapping information you need during the validation process. It easily installs between two sanitary standard ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité