Parker Hannifin Compression Union Tees, PFA
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX31320-29EA 60.5 EUR InStock
MFLX31320-29
Parker Hannifin Compression Union Tees, PFA
Raccords et connecteurs
Get a secure seal at higher pressures.
  • Constructed of durable PFA
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings. Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité