Grooving Tool for PFA Compression Fittings
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
31321-49
MFLX31321-49EA 414 EUR InStock
MFLX31321-49
Grooving Tool for PFA Compression Fittings
Outils d'extraction et d'insertion
Get a secure seal at higher pressures.
  • Optimize performance of your PFA Compression Fittings
Improve the sealing capability of PTFE fittings. Fittings withstand pressures to 150 psi when a tool is used (40 psi without tool).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité