Stainless Steel Compression to NPT(M) Adapter Elbows
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
31406-78
MFLX31406-78EA 50.4 EUR InStock
MFLX31406-78
Stainless Steel Compression to NPT(M) Adapter Elbows
Raccords et connecteurs
Create a secure connection with compression fittings.
  • Constructed of durable stainless steel (SS)
Very good chemical resistance. Pressure limitation determined by the tubing, not the fitting. Usable from -40 to 200ºF (-40 to 93ºC).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité