Masterflex® Ultrapure In-Line Flowmeters for Water, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
32475-22
MFLX32475-22EA 545 EUR InStock
MFLX32475-22
Masterflex® Ultrapure In-Line Flowmeters for Water, Avantor®
Débitmètres
Precisely measure ultrapure water flow rates.
  • No metal wetted materials—ideal for ultrapure water applications
These flowmeters use only plastic wetted parts, making them great for ultrapure water such as deionized water. End fittings are polyvinylchloride.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité