Signet DIN Flow Monitors and Controllers
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
32487-29
MFLX32487-29EA 1300 EUR InStock
MFLX32487-29
Signet DIN Flow Monitors and Controllers
Débitmètres
Easy read your flow.
  • Loop-Powered Digital Flow Transmitter
  • Battery-Powered Digital Flow Rate Monitor and Totalizer
  • Line-Powered Analog/Digital Flow Controller
  • Batch Controller
This field mount flow monitor/totalizer is battery powered for optimal convience.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité