Masterflex® Ultra-High Accuracy Turbine Flowmeters/Transmitters, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX32714-00EA 1030 EUR InStock
MFLX32714-00
Masterflex® Ultra-High Accuracy Turbine Flowmeters/Transmitters, Avantor®
Débitmètres
Provides ±0.5% full scale accuracy in a compact, in-line liquid flowmeter.
  • Withstands up to 500 psi
  • Simultaneously displays flow rate
Select from economical Ryton® construction or rugged brass to withstand up to 500 psi. Flowmeters simultaneously display flow rate, plus provide a signal output for datalogging or control. Power your flowmeters with optional AC adapter kits with signal cables, sold separately.
Information de livraison: Includes nIST-traceable calibration certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité