Bulkhead Fitting Connectors, PTFE
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
34031-11
MFLX34031-11EA 300 EUR InStock
MFLX34031-11
Bulkhead Fitting Connectors, PTFE
Raccords et connecteurs
Suitable for use with flat-wall or most cylindrical, smooth-wall tanks.
  • Includes FEP encapsulated silicone O-ring
  • Body can be made longer to accommodate thicker tank walls
Constructed of durable PTFE, these Bulkhead Fitting Connectors are ideal for a wide range of applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité